2,4-Difluoro-3-methoxy-5-methylphenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910268-1G
APOSPC910268-1GEA
632
EUR
APOSPC910268-1G
2,4-Difluoro-3-methoxy-5-methylphenol 95%
2,4-Difluoro-3-methoxy-5-methylphenol
Formel:
C₈H₈F₂O₂ Molecular Weight: 174,145 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24730019 CAS-Nummer: 1422360-16-4 |