3-Fluoro-5-(propan-2-yloxy)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910269-1G
APOSPC910269-1GEA
632
EUR
APOSPC910269-1G
3-Fluoro-5-(propan-2-yloxy)phenol 95%
3-Fluoro-5-(propan-2-yloxy)phenol
Formel:
C₉H₁₁FO₂ Molecular Weight: 170,181 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16997310 CAS-Nummer: 1243373-93-4 |