3-Hydroxy-2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910276-1G
APOSPC910276-1GEA
632
EUR
APOSPC910276-1G
3-Hydroxy-2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3-Hydroxy-2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₇H₆F₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16611384 CAS-Nummer: 1227580-74-6 |