2-Fluoro-4-hydroxy-N-methylbenzamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910278-1G
APOSPC910278-1GEA
632
EUR
APOSPC910278-1G
2-Fluoro-4-hydroxy-N-methylbenzamide 95%
2-Fluoro-4-hydroxy-N-methylbenzamide
Formel:
C₈H₈FNO₂ Molecular Weight: 169,16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16998328 CAS-Nummer: 1243392-80-4 |