2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910286-1G
APOSPC910286-1GEA
172
EUR
APOSPC910286-1G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol 95%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol
Formel:
C₆H₃ClF₃NO Molecular Weight: 197,542 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16606449 CAS-Nummer: 731002-60-1 |