3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910297-1G
APOSPC910297-1GEA
364
EUR
APOSPC910297-1G
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenol 98%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenol
Formel:
C₈H₇F₃O₂ Molecular Weight: 192,135 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13185696 CAS-Nummer: 106877-41-2 |