4-(Trifluoromethoxy)benzene-1,3-diol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910300-1G
APOSPC910300-1GEA
632
EUR
APOSPC910300-1G
4-(Trifluoromethoxy)benzene-1,3-diol 95%
4-(Trifluoromethoxy)benzene-1,3-diol
Formel:
C₇H₅F₃O₃ Molecular Weight: 194,108 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23111252 CAS-Nummer: 1395038-04-6 |