1-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910301-1G
APOSPC910301-1GEA
364
EUR
APOSPC910301-1G
1-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-ol 95%
1-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-ol
Formel:
C₉H₇FN₂O Molecular Weight: 178,163 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23111092 CAS-Nummer: 77458-31-2 |