3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910306-1G
APOSPC910306-1GEA
632
EUR
APOSPC910306-1G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenol 95%
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenol
Formel:
C₇H₇FO₃S Molecular Weight: 190.192 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20258998 CAS-Nummer: 859538-50-4 |