4-Chloro-2-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC910371-1G
PC910371-250MG
APOSPC910371-1GEA
481
EUR
APOSPC910371-1G
APOSPC910371-250MG
4-Chloro-2-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 95%
4-Chloro-2-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Formel:
C₈H₇ClF₃N Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09907679 CAS-Nummer: 1379346-32-3 |