3-Fluor-5-iodbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9104-1G
APOSPC9104-1GEA
79.9
EUR
APOSPC9104-1G
3-Fluor-5-iodbenzonitril 98%
3-Fluor-5-iodbenzonitril
Formel:
C₇H₃FIN Molecular Weight: 247,0100 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04116468 CAS-Nummer: 723294-75-5 |