5-Fluoro-6-methyl-1,3-benzothiazol-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910401-1G
APOSPC910401-1GEA
632
EUR
APOSPC910401-1G
5-Fluoro-6-methyl-1,3-benzothiazol-2-amine 95%
5-Fluoro-6-methyl-1,3-benzothiazol-2-amine
Formel:
C₈H₇FN₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08669847 CAS-Nummer: 1155287-47-0 |