2-Fluoro-4-(methylamino)benzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910446-1G
APOSPC910446-1GEA
754
EUR
APOSPC910446-1G
2-Fluoro-4-(methylamino)benzonitrile 95%
2-Fluoro-4-(methylamino)benzonitrile
Formel:
C₈H₇FN₂ Molecular Weight: 150,153 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18826265 CAS-Nummer: 171049-40-4 |