Methyl 6-fluoro-1H-indazole-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910615-1G
APOSPC910615-1GEA
36.4
EUR
APOSPC910615-1G
Methyl 6-fluoro-1H-indazole-3-carboxylate 95%
Methyl 6-fluoro-1H-indazole-3-carboxylate
Formel:
C₉H₇FN₂O₂ Molecular Weight: 194.162 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07371604 CAS-Nummer: 885279-26-5 |