(E)-N-[(5-fluoropyridin-3-yl)methylidene]hydroxylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910742-1G
APOSPC910742-1GEA
451
EUR
APOSPC910742-1G
(E)-N-[(5-fluoropyridin-3-yl)methylidene]hydroxylamine 97%
(E)-N-[(5-fluoropyridin-3-yl)methylidene]hydroxylamine
Formel:
C₆H₅FN₂O Molecular Weight: 140,115 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26940391 CAS-Nummer: 1198353-49-9 |