(2,6-Dichloro-5-fluoropyridin-3-yl)methanamine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910760-1G
APOSPC910760-1GEA
451
EUR
APOSPC910760-1G
(2,6-Dichloro-5-fluoropyridin-3-yl)methanamine 96%
(2,6-Dichloro-5-fluoropyridin-3-yl)methanamine
Formel:
C₆H₅Cl₂FN₂ Molecular Weight: 195,022 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06213012 CAS-Nummer: 771581-97-6 |