N-Ethyl-3-fluoroaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910847-1G
PC910847-250MG
APOSPC910847-1GEA
0
EUR
APOSPC910847-1G
APOSPC910847-250MG
N-Ethyl-3-fluoroaniline 95%
N-Ethyl-3-fluoroaniline
Formel:
C₈H₁₀FN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11144550 CAS-Nummer: 2707-62-2 |