7-Fluoro-6-methoxy-1H-indazole 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910955-1G
APOSPC910955-1GEA
364
EUR
APOSPC910955-1G
7-Fluoro-6-methoxy-1H-indazole 96%
7-Fluoro-6-methoxy-1H-indazole
Formel:
C₈H₇FN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23705412 CAS-Nummer: 1427438-32-1 |