2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910983-1G
PC910983-250MG
APOSPC910983-1GEA
0
EUR
APOSPC910983-1G
APOSPC910983-250MG
2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridine 95%
2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridine
Formel:
C₆H₄F₂N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD25476575 CAS-Nummer: 1646152-46-6 |