3,5-Difluoro-4-formylbenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC911293-1G
APOSPC911293-1GEA
59.6
EUR
APOSPC911293-1G
3,5-Difluoro-4-formylbenzonitrile 95%
3,5-Difluoro-4-formylbenzonitrile
Formel:
C₈H₃F₂NO Molecular Weight: 167,112 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08457661 CAS-Nummer: 467442-15-5 |