3-Methoxy-2,4,5-trifluorbenzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,4,5-Trifluoro-3-methoxybenzonitrile
PC911357-1G
APOSPC911357-1GEA
473
EUR
APOSPC911357-1G
3-Methoxy-2,4,5-trifluorbenzonitril 97%
3-Methoxy-2,4,5-trifluorbenzonitril
Formel:
C₈H₄F₃NO Molecular Weight: 187,1200 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115323 CAS-Nummer: 112811-63-9 |