5-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC911382-250MG
APOSPC911382-250MGEA
115
EUR
APOSPC911382-250MG
5-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one 98%
5-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one
Formel:
C₇H₅FN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12962798 CAS-Nummer: 1190314-85-2 |