3-Fluor-4-(4-morpholinyl)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(2-Fluoro-4-aminophenyl)morpholine
PC911386-100G
APOSPC911386-100GEA
62.5
EUR
APOSPC911386-100G
3-Fluor-4-(4-morpholinyl)anilin 98%
3-Fluoro-4-morpholinoaniline
Formel:
C10H13FN2O Molecular Weight: 196,2214 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02571270 CAS-Nummer: 93246-53-8 |