1-(4-Fluorophenyl)-1,3-butanedione 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(4-Fluorobenzoyl)acetone, 1-(4-Fluorophenyl)butane-1,3-dione
PC911392-5G
APOSPC911392-5GEA
105
EUR
APOSPC911392-5G
1-(4-Fluorophenyl)-1,3-butanedione 97%
1-(4-Fluorophenyl)-1,3-butanedione
Formel:
C₁₀H₉FO₂ Molecular Weight: 180.18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00463139 CAS-Nummer: 29681-98-9 |