6-Fluorgramin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(6-Fluoro-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine
PC9114-5G
APOSPC9114-5GEA 104 EUR
APOSPC9114-5G
6-Fluorgramin 97%
6-Fluorgramin
Formel: C₁₁H₁₃FN₂
Molecular Weight: 192,24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00056918
CAS-Nummer: 343-93-1