4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-3-nitrobenzenecarbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9121-1G
APOSPC9121-1GEA
147
EUR
APOSPC9121-1G
4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-3-nitrobenzenecarbaldehyde 97%
4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-3-nitrobenzenecarbaldehyde
Formel:
C₁₄H₁₀FNO₄ Molecular Weight: 275,24 g/mol Schmelzpunkt: 127…128 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173649 CAS-Nummer: 175136-18-2 |