2-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9139-1G
PC9139-5G
APOSPC9139-1GEA
0
EUR
APOSPC9139-1G
APOSPC9139-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formel:
C₇H₃ClF₃NO₂ Schmelzpunkt: 157…160 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08458125 CAS-Nummer: 590371-81-6 |