2-(Trifluoromethyl)quinoline-4-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(Trifluoromethyl)quinoline-4-carboxylicacid
PC9141-250MG
APOSPC9141-250MGEA
104
EUR
APOSPC9141-250MG
2-(Trifluoromethyl)quinoline-4-carboxylic acid 95+%
2-(Trifluoromethyl)quinoline-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₆F₃NO₂ Molecular Weight: 241,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00835356 CAS-Nummer: 18706-39-3 |