3-Fluorobenzylzinc chloride

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC9144-50ML
APOSPC9144-50MLEA 328 EUR
APOSPC9144-50ML
3-Fluorobenzylzinc chloride
3-Fluorobenzylzinc chloride
Formel: C₇H₆ClFZn
Molecular Weight: 209,983 g/mol
Siedepunkt: 65…67 °C
Dichte: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –17,22 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01319878
CAS-Nummer: 312693-06-4
UN: 2924
ADR: 3+8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR