1-Fluor-4-(methylsulfonyl)-2-nitrobenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9145-25G PC9145-5G
APOSPC9145-25GEA 58.2 EUR
APOSPC9145-25G APOSPC9145-5G
1-Fluor-4-(methylsulfonyl)-2-nitrobenzol
1-Fluor-4-(methylsulfonyl)-2-nitrobenzol
Formel: C₇H₆FNO₄S
Schmelzpunkt: 148…157 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00025066
CAS-Nummer: 453-72-5