Kalium(4-fluorphenyl)trifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9162-1G
PC9162-5G
PC9162-25G
APOSPC9162-1GEA
21.9
EUR
APOSPC9162-1G
APOSPC9162-5G
APOSPC9162-25G
Kalium(4-fluorphenyl)trifluoroborat
Kalium(4-fluorphenyl)trifluoroborat
Formel:
C₆H₄BF₄K Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01318170 CAS-Nummer: 192863-35-7 |