1,3-Bis(trifluormethyl)-5-vinylbenzol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC9182-1G
APOSPC9182-1GEA 53.8 EUR
APOSPC9182-1G
1,3-Bis(trifluormethyl)-5-vinylbenzol 98%
1,3-Bis(trifluormethyl)-5-vinylbenzol
Formel: C₁₀H₆F₆
Molecular Weight: 240,15 g/mol
Siedepunkt: 59…61 °C/20mmHg
Schmelzpunkt: 44415 °C
Dichte: 1,334 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 50 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00075538
CAS-Nummer: 349-59-7
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR