2-(1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl)tetrahydrofuran 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9224-25G PC9224-5G
APOSPC9224-25GEA 607 EUR
APOSPC9224-25G APOSPC9224-5G
2-(1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl)tetrahydrofuran 95%
2-(1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl)tetrahydrofuran
Formel: C₇H₈F₆O
Siedepunkt: 135…137 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00155855
CAS-Nummer: 53005-42-8
UN: 1993
ADR: 3,III