8-Bromo-2-(trifluoromethyl)quinoline ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9226-100MG
APOSPC9226-100MGEA
74.1
EUR
APOSPC9226-100MG
8-Bromo-2-(trifluoromethyl)quinoline ≥98%
8-Bromo-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel:
C₁₀H₅BrF₃N Molecular Weight: 276,053 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08741357 CAS-Nummer: 176722-63-7 |