2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9231-1G
APOSPC9231-1GEA 30.6 EUR
APOSPC9231-1G
2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 95%
2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Formel: C₇H₅Cl₂F₃N₂
Schmelzpunkt: 40…43 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00174090
CAS-Nummer: 107047-29-0