1-(3-Trifluoromethylphenyl)imidazoline-2-thione 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1,3-Dihydro-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2H-imidazole-2-thione
PC9237-5G
APOSPC9237-5GEA 108 EUR
APOSPC9237-5G
1-(3-Trifluoromethylphenyl)imidazoline-2-thione 98%
1-(3-Trifluoromethylphenyl)imidazoline-2-thione
Formel: C₁₀H₇F₃N₂S
Schmelzpunkt: 157…159 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041202
CAS-Nummer: 17452-08-3