N-Cyclopropyl-N-(4-piperidinyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 95+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC9239-1G
APOSPC9239-1GEA 174 EUR
APOSPC9239-1G
N-Cyclopropyl-N-(4-piperidinyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 95+%
N-Cyclopropyl-N-(4-piperidinyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formel: C₁₅H₁₉F₃N₂O₂S
Molecular Weight: 348,39 g/mol
Schmelzpunkt: >195 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01568000
CAS-Nummer: 387350-79-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR