2-(Difluormethoxy)phenylessigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9251-1G
APOSPC9251-1GEA
55.1
EUR
APOSPC9251-1G
2-(Difluormethoxy)phenylessigsäure 98%
2-(Difluormethoxy)phenylessigsäure
Formel:
C₉H₈F₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236237 CAS-Nummer: 86867-68-7 |