1,1,2,3,3,3-Hexafluorpropylchlorfluormethylether 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9259-5G
APOSPC9259-5GEA 210 EUR
APOSPC9259-5G
1,1,2,3,3,3-Hexafluorpropylchlorfluormethylether 97%
1,1,2,3,3,3-Hexafluorpropylchlorfluormethylether
Formel: C₄H₂ClF₇O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094548
CAS-Nummer: 56860-86-7