2-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC9261-1G PC9261-250MG
APOSPC9261-1GEA 203 EUR
APOSPC9261-1G APOSPC9261-250MG
2-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
2-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formel: C₇H₃F₃N₂
Dichte: 1,3473 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08741366
CAS-Nummer: 870066-15-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR