2-Hydroxy-6-(trifluormethyl)pyridin

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 6-(Trifluormethyl)pyridin-2-ol

PC9263-1G
APOSPC9263-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9263-1G
2-Hydroxy-6-(trifluormethyl)pyridin
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄F₃NO
Siedepunkt: 220 °C
Schmelzpunkt: 124…126 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08061317
CAS-Nummer: 34486-06-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR