3,5-Dibrom-2-fluor-4-methylpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Fluoro-3,5-dibromo-4-methylpyridine
PC9264-1G
APOSPC9264-1GEA 36.4 EUR
APOSPC9264-1G
3,5-Dibrom-2-fluor-4-methylpyridin 97%
3,5-Dibromo-2-fluoro-4-methylpyridine
Formel: C₆H₄NBr₂F
Molecular Weight: 268,9100 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09864703
CAS-Nummer: 1000340-01-1