4'-(4-Fluorbenzyloxy)-3'-nitroacetophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9282-1G
APOSPC9282-1GEA
132
EUR
APOSPC9282-1G
4'-(4-Fluorbenzyloxy)-3'-nitroacetophenon 95%
4'-(4-Fluorbenzyloxy)-3'-nitroacetophenon
Formel:
C₁₅H₁₂FNO₄ Schmelzpunkt: 105…107 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173872 CAS-Nummer: 175136-24-0 |