2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylbromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC9289-5G
PC9289-1G
PC9289-25G
APOSPC9289-5GEA
114
EUR
APOSPC9289-5G
APOSPC9289-1G
APOSPC9289-25G
2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylbromid 97%
2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel:
C₈H₅BrClF₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631539 CAS-Nummer: 261763-22-8 UN: 3265 ADR: 8,II |