2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-1-(2-carboxycycloprop-1-yl)-2-fluorobenzene
PC9302-1G
APOSPC9302-1GEA
1020
EUR
APOSPC9302-1G
2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₈BrFO₂ Molecular Weight: 259,072 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD12068280 CAS-Nummer: 1056010-27-5 |