1-(4-Fluorobenzoyl)-4-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9318-1G
APOSPC9318-1GEA 209 EUR
APOSPC9318-1G
1-(4-Fluorobenzoyl)-4-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylic acid 97%
1-(4-Fluorobenzoyl)-4-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₂FNO₄
Molecular Weight: 253,23 g/mol
Schmelzpunkt: 205…208 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00202775
CAS-Nummer: 497163-88-9