2-[5-(2-Fluorobenzoyl)-2-thienyl]acetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Cyanomethyl)-5-(2-fluorobenzoyl)thiophene
PC9330-1G
APOSPC9330-1GEA
165
EUR
APOSPC9330-1G
2-[5-(2-Fluorobenzoyl)-2-thienyl]acetonitrile 97%
2-[5-(2-Fluorobenzoyl)-2-thienyl]acetonitrile
Formel:
C₁₃H₈FNOS Molecular Weight: 245,28 g/mol Schmelzpunkt: 84…86 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00664551 CAS-Nummer: 303144-50-5 |