4,4'-Difluorobenzophenone-2-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Fluoro-2-(4-fluorobenzoyl)benzoic acid
PC9338-250MG
APOSPC9338-250MGEA
140
EUR
APOSPC9338-250MG
4,4'-Difluorobenzophenone-2-carboxylic acid 97%
4,4'-Difluorobenzophenone-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₄H₈F₂O₃ Molecular Weight: 262,208 g/mol Schmelzpunkt: 131…133 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01935981 CAS-Nummer: 338982-44-8 |