(4-Fluorobenzamido)-N-(2-hydroxyethyl)acetamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9340-100MG
APOSPC9340-100MGEA
271
EUR
APOSPC9340-100MG
(4-Fluorobenzamido)-N-(2-hydroxyethyl)acetamide 97%
(4-Fluorobenzamido)-N-(2-hydroxyethyl)acetamide
Formel:
C₁₁H₁₃FN₂O₃ Schmelzpunkt: 148…152 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00140964 CAS-Nummer: 338419-53-7 |