N-tert-Butyl-2-nitro-4-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9341-1G
APOSPC9341-1GEA
270
EUR
APOSPC9341-1G
N-tert-Butyl-2-nitro-4-(trifluormethyl)anilin
N-tert-Butyl-2-nitro-4-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₁₁H₁₃F₃N₂O₂ Schmelzpunkt: 167…168 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00707485 CAS-Nummer: 247113-96-8 |